Tetramethylammoniumhydroxid 2,38% (w/w) in wässriger Lösung , 99,9999% (Metall-Basis), elektronische Qualität for the electronics industry
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44940.LU
44940.LV
44940.K2
44940.AK
44940.LUEA
448
EUR
44940.LU
44940.LV
44940.K2
44940.AK
Tetramethylammoniumhydroxid 2,38% (w/w) in wässriger Lösung , 99,9999% (Metall-Basis), elektronische Qualität for the electronics industry
Tetramethylammonium hydroxide
Purity: 99.9999%
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 3558708
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 1835
MDL No.: MFCD00008280
Formel:
C₄H₁₃NO Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008280 CAS-Nummer: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,III Merck Index: 14,9224 |