2-Hydroxyethyl-phenylsulfid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-(Phenylthio)ethanol
003534-100G
003534-25G
FLUO003534-100GEA
252
EUR
FLUO003534-100G
FLUO003534-25G
2-Hydroxyethyl-phenylsulfid
2-Hydroxyethyl-phenylsulfid
Formel:
C₈H₁₀OS Molecular Weight: 154,23 g/mol |
MDL:
MFCD00002905 CAS-Nummer: 699-12-7 EINECS: 211-828-9 |