Chlorwasserstoff 3 mol/l in Cyclopentylmethylether
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorwasserstoff
H33398.AE H33398.AP
H33398.AEEA 65.5 EUR
H33398.AE H33398.AP
Chlorwasserstoff 3 mol/l in Cyclopentylmethylether
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Siedepunkt: 106 °C
Dichte: 0.895
Flammpunkt: 10 °C (50 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 II