2'-Brom-4'-chloracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)ethanone
011300-1G 011300-5G
FLUO011300-1GEA 91.1 EUR
FLUO011300-1G FLUO011300-5G
2'-Brom-4'-chloracetophenon
2'-Brom-4'-chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
Molecular Weight: 233,4896 g/mol
MDL: MFCD02683063
CAS-Nummer: 825-40-1