2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
005652-1G
005652-5G
FLUO005652-1GEA
282
EUR
FLUO005652-1G
FLUO005652-5G
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzylamin
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₉ClFN Molecular Weight: 173.62 g/mol |
MDL:
MFCD01631395 CAS-Nummer: 261762-85-0 |