6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
005653-1G
005653-5G
FLUO005653-1GEA
0
EUR
FLUO005653-1G
FLUO005653-5G
6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzylamin
6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₉ClFN |
MDL:
MFCD01631420 CAS-Nummer: 261762-86-1 |