4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
L09862.03 L09862.06
L09862.03EA 81.7 EUR
L09862.03 L09862.06
4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon ≥97%
4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 51788-80-8 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 51-53° Beilstein Reference: 2251986
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,17 g/mol
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061143
CAS-Nummer: 51788-80-8