4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
006262-1G 006262-5G
FLUO006262-1GEA 31.1 EUR
FLUO006262-1G FLUO006262-5G
4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
MDL: MFCD00061143
CAS-Nummer: 51788-80-8