4'-Fluor-3'-methoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
L19894.03 L19894.MD
L19894.03EA 204 EUR
L19894.03 L19894.MD
4'-Fluor-3'-methoxyacetophenon ≥98%
4'-Fluor-3'-methoxyacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 64287-19-0 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 51-53° Beilstein Reference: 4381319
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,17 g/mol
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272135
CAS-Nummer: 64287-19-0