6-Hydroxy-m-anisidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-4-methoxyphenol
H33724.03 H33724.06
H33724.03EA 61.8 EUR
H33724.03 H33724.06
6-Hydroxy-m-anisidin 97%
6-Hydroxy-m-anisidin
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139,16 g/mol
Schmelzpunkt: 135…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06616911
CAS-Nummer: 20734-76-3