D(+)-Galactosamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2R,3R,4R,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G1639-100MG
G1639-1G
G1639-5G
SIALG1639-100MGEA
56.9
EUR
SIALG1639-100MG
SIALG1639-1G
SIALG1639-5G
D(+)-Galactosamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
D(+)-Galactosamin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₄ClNO₅ Molecular Weight: 215,64 g/mol |
MDL:
MFCD00135830 CAS-Nummer: 1772-03-8 EINECS: 217-198-1 |