4-Brom-2,5-xylenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Bromo-2,5-dimethylphenol
OT-0391-5G
OT-0391-25G
OT-0391-1G
COBBOT-0391-5GEA
471
EUR
COBBOT-0391-5G
COBBOT-0391-25G
COBBOT-0391-1G
4-Brom-2,5-xylenol
4-Brom-2,5-xylenol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,0600 g/mol |
MDL:
MFCD00029746 CAS-Nummer: 85223-93-4 |