3-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H53120.MD
H53120.03
H53120.MDEA
47.8
EUR
H53120.MD
H53120.03
3-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 847756-88-1
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
Melting Point: 206-212°
MDL No.: MFCD03788417
Formel:
C₇H₅BClF₃O₂ Molecular Weight: 224,38 g/mol Schmelzpunkt: 206…212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788417 CAS-Nummer: 847756-88-1 |