2-Methyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3929-5G
BB-3929-1G
COBBBB-3929-5GEA
0
EUR
COBBBB-3929-5G
COBBBB-3929-1G
2-Methyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Methyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₂ Molecular Weight: 203.9541 g/mol |
MDL:
MFCD08689550 CAS-Nummer: 957034-45-6 |