Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrahydrothiopyran-4-one
A15872.14
A15872.03
A15872.06
A15872.14EA
481
EUR
A15872.14
A15872.03
A15872.06
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on ≥99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on
Purity: 99%
CAS No.: 1072-72-6
Molecular Formula: C5H8OS
Formula Weight: 116.18
Odour: Weak
Melting Point: 60-64°
MDL No.: MFCD00006660
Formel:
C₅H₈OS Molecular Weight: 116,18 g/mol Schmelzpunkt: 60…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006660 CAS-Nummer: 1072-72-6 EINECS: 214-015-7 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)