Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Tetrahydrothiopyran-4-one
OS-7587-5G OS-7587-25G OS-7587-1G
COBBOS-7587-5GEA 30.8 EUR
COBBOS-7587-5G COBBOS-7587-25G COBBOS-7587-1G
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on
Formel: C₅H₈OS
Molecular Weight: 116,18 g/mol
MDL: MFCD00006660
CAS-Nummer: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7