Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrahydrothiopyran-4-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
155160-1G
155160-5G
SIAL155160-1GEA
29.3
EUR
SIAL155160-1G
SIAL155160-5G
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on, Sigma-Aldrich®
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on
Formel:
C₅H₈OS Molecular Weight: 116,18 g/mol |
MDL:
MFCD00006660 CAS-Nummer: 1072-72-6 EINECS: 214-015-7 |