2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Irgacure-651
187840500 187842500 187840050
ACRO187840500EA 76.3 EUR
ACRO187840500 ACRO187842500 ACRO187840050
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon 99%
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon
Formel: C₁₆H₁₆O₃
Molecular Weight: 256,2964 g/mol
Schmelzpunkt: 64…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008475
CAS-Nummer: 24650-42-8
EINECS: 246-386-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
Loss on drying ≤0.2 % (75 °C, 2 hrs)
Heavy metals ≤50 ppm
GC ≥98.5 %