2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Irgacure-651
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
196118-250G 196118-50G
SIAL196118-250GEA 316 EUR
SIAL196118-250G SIAL196118-50G
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon
Formel: C₁₆H₁₆O₃
Molecular Weight: 256,2964 g/mol
MDL: MFCD00008475
CAS-Nummer: 24650-42-8
EINECS: 246-386-6