3',5'-Dibrom-4'-hydroxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
009646-10G
009646-25G
009646-5G
FLUO009646-10GEA
0
EUR
FLUO009646-10G
FLUO009646-25G
FLUO009646-5G
3',5'-Dibrom-4'-hydroxyacetophenon
3',5'-Dibrom-4'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₆Br₂O₂ |
MDL:
MFCD00075779 CAS-Nummer: 2887-72-1 EINECS: 220-750-4 |