2-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
007870-1G
007870-5G
FLUO007870-1GEA
30.8
EUR
FLUO007870-1G
FLUO007870-5G
2-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
2-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₇F₂NO |
MDL:
MFCD00236240 CAS-Nummer: 41429-22-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |