(2,3-Difluor-4-methylphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
005764-1G
005764-2.5G
FLUO005764-1GEA
345
EUR
FLUO005764-1G
FLUO005764-2.5G
(2,3-Difluor-4-methylphenyl)acetonitril
(2,3-Difluor-4-methylphenyl)acetonitril
Formel:
C₉H₇F₂N |
MDL:
MFCD01631648 CAS-Nummer: 261944-01-8 |