(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
005765-5G 005765-10G
FLUO005765-5GEA 873 EUR
FLUO005765-5G FLUO005765-10G
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetonitril
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₇F₂N
MDL: MFCD01631337
CAS-Nummer: 261944-04-1