Digitonin
Lieferant: Serva
SERA19550.01EA 0 EUR
SERA19550.01 SERA19550.02
Digitonin
Digitonin
Formel: C₅₆H₉₂O₂₉
Molecular Weight: 1229,312 g/mol
MDL: MFCD00077729
CAS-Nummer: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III