Digitonin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Digitonin
MQ200
D141-100MG D141-500MG
SIALD141-100MGEA 99 EUR
SIALD141-100MG SIALD141-500MG
Digitonin, Sigma-Aldrich®
Digitonin
Formel: C₅₆H₉₂O₂₉
Molecular Weight: 1229.312 g/mol
MDL: MFCD00077729
CAS-Nummer: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1 III