1,3-Dibrom-3-methylbutan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B20468.06 B20468.14 B20468.22
B20468.06EA 31.2 EUR
B20468.06 B20468.14 B20468.22
1,3-Dibrom-3-methylbutan ≥98%
1,3-Dibromo-3-methylbutane
Purity: 98% CAS No.: 24443-15-0 Molecular Formula: (CH3)2CBrCH2CH2Br Formula Weight: 229.95 Flash Point: 110°(230°F)
Formel: C₅H₁₀Br₂
Molecular Weight: 229.95 g/mol
Dichte: 1.69
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060773
CAS-Nummer: 24443-15-0