1,3-Dibrom-5-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0339-5G OT-0339-25G OT-0339-100G
COBBOT-0339-5GEA 26.2 EUR
COBBOT-0339-5G COBBOT-0339-25G COBBOT-0339-100G
1,3-Dibrom-5-(trifluormethoxy)benzol
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃Br₂F₃O
Molecular Weight: 319.90 g/mol
MDL: MFCD00075280
CAS-Nummer: 207226-31-1