1,2-Diiod-4-fluorbenzol
Lieferant: CHEMPUR
FL13307.POR 013307-25G 013307-5G
CHMPFL13307.POREA 0 EUR
CHMPFL13307.POR FLUO013307-25G FLUO013307-5G
1,2-Diiod-4-fluorbenzol
1,2-Diiodo-4-fluorobenzene
Formel: C₆H₃FI₂
MDL: MFCD00042576
CAS-Nummer: 203059-85-2