3-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2378-5G PN-2378-1G
COBBPN-2378-5GEA 0 EUR
COBBPN-2378-5G COBBPN-2378-1G
3-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BF₃O₂
MDL: MFCD05863925
CAS-Nummer: 325142-82-3