5-Chlor-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5287-1G BB-5287-5G
COBBBB-5287-1GEA 0 EUR
COBBBB-5287-1G COBBBB-5287-5G
5-Chlor-2-nitrophenylboronsäure
5-Chlor-2-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClNO₄
MDL: MFCD10696660
CAS-Nummer: 532924-25-7