4-Chlor-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid
BB-2037-1G
BB-2037-5G
COBBBB-2037-1GEA
56.8
EUR
COBBBB-2037-1G
COBBBB-2037-5G
4-Chlor-3-nitrophenylboronsäure
4-Chlor-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClNO₄ Molecular Weight: 201,37 g/mol |
MDL:
MFCD02258950 CAS-Nummer: 151169-67-4 |