2,2,2,4'-Tetrafluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
402478-10G
402478-1G
SIAL402478-10GEA
275
EUR
SIAL402478-10G
SIAL402478-1G
2,2,2,4'-Tetrafluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2,2,2,4'-Tetrafluoracetophenon
Formel:
C₈H₄F₄O Molecular Weight: 192.1104 g/mol |
MDL:
MFCD00042393 CAS-Nummer: 655-32-3 EINECS: 211-509-4 |