1,4-Dibrom-2,5-bis(brommethyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0536-5G OT-0536-1G
COBBOT-0536-5GEA 587 EUR
COBBOT-0536-5G COBBOT-0536-1G
1,4-Dibrom-2,5-bis(brommethyl)benzol
1,4-Dibrom-2,5-bis(brommethyl)benzol
Formel: C₈H₆Br₄
Molecular Weight: 421,7500 g/mol
MDL: MFCD03411745
CAS-Nummer: 35335-16-1