Lithiumhexafluoroantimonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
002846-25G 002846-100G
FLUO002846-25GEA 467 EUR
FLUO002846-25G FLUO002846-100G
Lithiumhexafluoroantimonat
Lithium hexafluoroantimonate
Formel: F₆LiSb
Molecular Weight: 242.68 g/mol
MDL: MFCD00042319
CAS-Nummer: 18424-17-4
UN: 1549
ADR: 6.1 III