Cer(III)carbonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325503-250G
325503-50G
SIAL325503-250GEA
230
EUR
SIAL325503-250G
SIAL325503-50G
Cer(III)carbonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Cer(III)carbonat Hydrat
Formel:
C₃Ce₂O₉·H₂O Molecular Weight: 478,274 g/mol |
MDL:
MFCD00149635 CAS-Nummer: 54451-25-1 EINECS: 208-655-6 |