Lanthan(III)carbonat Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
13197.18 13197.30
13197.18EA 101 EUR
13197.18 13197.30
Lanthan(III)carbonat Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lanthan(III)carbonat Hydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 54451-24-0 Molecular Formula: La2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 457.85(anhy) Physical Form: Powder/Lump Density: 2.6-2.7 Merck Reference: 14,5364 MDL No.: MFCD00011069
Formel: C₃La₂O₉·H₂O
Molecular Weight: 457,85 g/mol (anhy)
Dichte: 2,6…2.7
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011069
CAS-Nummer: 54451-24-0
EINECS: 209-599-5
Merck Index: 14,5364