3-Brom-2-fluor-5-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (3-Bromo-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid
BB-5070-5G BB-5070-1G
COBBBB-5070-5GEA 303 EUR
COBBBB-5070-5G COBBBB-5070-1G
3-Brom-2-fluor-5-methylphenylboronsäure
3-Brom-2-fluor-5-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BBrFO₂
Molecular Weight: 232.8400 g/mol
MDL: MFCD09878334
CAS-Nummer: 957066-00-1