Piperidin 0.3 mol/l in Methanol
Lieferant: Bernd Kraft
05479.4000 05479.2000 05479.3000
KRAF05479.4000EA 0 EUR
KRAF05479.4000 KRAF05479.2000 KRAF05479.3000
Piperidin 0.3 mol/l in Methanol
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005979
CAS-Nummer: 110-89-4
EINECS: 203-813-0