4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0677-5G OT-0677-100G
COBBOT-0677-5GEA 76.1 EUR
COBBOT-0677-5G COBBOT-0677-100G
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenon
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenon
Formel: C₁₂H₁₅NO
Molecular Weight: 189.25 g/mol
MDL: MFCD01075691
CAS-Nummer: 21557-09-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable