2,5-Difluor-DL-phenylalanin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Amino-3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(2,5-DiF)-OH
004857-500MG 004857-1G
FLUO004857-500MGEA 57.9 EUR
FLUO004857-500MG FLUO004857-1G
2,5-Difluor-DL-phenylalanin
2,5-Difluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₉F₂NO₂
MDL: MFCD00061303
CAS-Nummer: 32133-38-3