3,5-Difluor-DL-phenylalanin
Lieferant: FLUOROCHEM
004859-1G
004859-2.5G
FLUO004859-1GEA
134
EUR
FLUO004859-1G
FLUO004859-2.5G
3,5-Difluor-DL-phenylalanin
3,5-Difluor-DL-phenylalanin
Formel:
C₉H₉F₂NO₂ Molecular Weight: 201,1701 g/mol |
MDL:
MFCD00061308 CAS-Nummer: 32133-37-2 |