Thiomersal
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylmercurithiosalicylsäure Natriumsalz, Natriumethylmercurithiosalicylat, Thimerosal, Merthiolat, Merfamin, Natrium-2-(ethylmercurithio)benzoat, 2-(Ethylmercurithio)benzoesäure Natriumsalz, 2-(Ethylmercurimercapto)benzoesäure Natriumsalz, 2-[(Ethylmercury)thio]benzoesäure Natriumsalz
J61799.09 J61799.14
J61799.09EA 121 EUR
J61799.09 J61799.14
Thiomersal
Thiomersal
Formel: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Molecular Weight: 404,82 g/mol
Schmelzpunkt: 234…237 °C
Flammpunkt: 250 °C (482 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013062
CAS-Nummer: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM