Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99.9%, ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomethylidintrimethanol, Tris(hydroxymethyl)methylamin, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, Tromethamin, TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
J65594.A1
J65594.A7
J65594.A1EA
116
EUR
J65594.A1
J65594.A7
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99.9%, ultrarein
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Molecular Weight: 121.14 g/mol Siedepunkt: 219…220 °C Schmelzpunkt: 167…172 °C Dichte: 1.35 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 14,9772 |