L(+)-Isoleucin Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(2S,3S)-(+)-2-Amino-3-methylpentansäure, (2S,3S)-(+)-α-Amino-β-methylvaleriansäure, (2S,3S)-(+)-Isoleucin
J63045.14
J63045.22
J63045.14EA
54.4
EUR
J63045.14
J63045.22
L(+)-Isoleucin Reagenz für die Zellkultur
L(+)-Isoleucin
CAS No.: 73-32-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: ca 287° dec.
Beilstein Reference: 1721792
Merck Reference: 14,5179
Optical Rotation: +40° (c=5 in 6N HCl)
MDL No.: MFCD00064222
Formel:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Molecular Weight: 131.17 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 287 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064222 CAS-Nummer: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Merck Index: 14,5179 |