di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat 99,0-101,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS geeignet für Standardisierung von Karl-Fischer-Reagenzien, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Dinatriumsalz Dihydrat
, (R,R)-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, L(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat
, L(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, (R,R)-(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Dinatriumsalz Dihydrat
, (R,R)-(+)-Dinatriumtartrat Dihydrat
, L(+)-Threarsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
3931-05EA
0
EUR
3931-05
3931-01
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat 99,0-101,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS geeignet für Standardisierung von Karl-Fischer-Reagenzien, J.T.Baker®
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Formel:
NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O Molecular Weight: 230,08 g/mol Schmelzpunkt: 57 °C Dichte: 1,818 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00150035 CAS-Nummer: 6106-24-7 EINECS: 212-773-3 Merck Index: 12,08833 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Loss on Drying at 150°C | 15.61 - 15.71 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 7.0 - 9.0 |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO₄) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH₄) | ≤0.003 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |