L(+)-Asparagin Monohydrat Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-(+)-Asparagin Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, L-Asparagin Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, H-Asn-OH.H2O
J62869.22
J62869.A1
J62869.36
J62869.22EA
78.5
EUR
J62869.22
J62869.A1
J62869.36
L(+)-Asparagin Monohydrat Reagenz für die Zellkultur
L(+)-Asparagin Monohydrat
CAS No.: 5794-13-8
Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O
Formula Weight: 150.14 (132.12anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1723527
MDL No.: MFCD00151038
Formel:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O Molecular Weight: 150.13 g/mol Schmelzpunkt: 215…217 °C Dichte: 1.567 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151038 CAS-Nummer: 5794-13-8 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 14,00837 |