L(+)-Glutamin Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
L(+)-Glutaminsäure-5-amid, Q, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid, (S)-(+)-Glutamin, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutaminsäure-5-amid, Gln, Levoglutamid
J60573.14
J60573.22
J60573.A1
J60573.14EA
35.3
EUR
J60573.14
J60573.22
J60573.A1
L(+)-Glutamin Reagenz für die Zellkultur
L(+)-Glutamin
CAS No.: 56-85-9
Molecular Formula: C5H10N2O3
Formula Weight: 146.14
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
pH: 5.0-6.0
Merck Reference: 14,4471
MDL No.: MFCD00008044
Formel:
C₅H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 146,15 g/mol Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 185…186 °C Dichte: 1,5326 g/cm³ (130 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008044 CAS-Nummer: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Merck Index: 14,4471 |