Bromkresolgrün ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein
, BCG
J65225.06EA
32.9
EUR
J65225.06
J65225.14
Bromkresolgrün ACS
Bromkresolgrün
Formel:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Molecular Weight: 698,02 g/mol Schmelzpunkt: 225 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005874 CAS-Nummer: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Merck Index: 14,1386 |