Glycin (H-Gly-OH) 99% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
H-Gly-OH, Glycocoll, Aminoessigsäure
385902500
385900500
ACRO385902500EA
56
EUR
ACRO385902500
ACRO385900500
Glycin (H-Gly-OH) 99% ACS
Glycin (H-Gly-OH)
Formel:
NH₂CH₂COOH Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 240 °C Dichte: 1,595 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008131 CAS-Nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Hydrolyzable substance | Passes test |