Zinkacetat, wasserfrei ≥99,9%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33734.09 H33734.18 H33734.30
H33734.09EA 42.5 EUR
H33734.09 H33734.18 H33734.30
Zinkacetat, wasserfrei ≥99,9%
Zinkacetat
Purity: 99.9+% CAS No.: 557-34-6 Molecular Formula: C4H6O4Zn Formula Weight: 183.47 Melting Point: 200° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012454
Formel: C₄H₆O₄Zn
Molecular Weight: 183,48 g/mol
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012454
CAS-Nummer: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256